Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Limited-Volume Inserts for E-Z Vials™
Compatible with numerous vials and caps
23.80€ - 340.00€
Código de producto | Marca | Material | Volumen (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Volumen (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12453691
|
DWK Life Sciences
225350-631 |
Vidrio | 0,35 mL | Con fondo plano |
185.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12674793
|
DWK Life Sciences
225255 |
Vidrio de borosilicato | 0,1 mL | Con resorte superior |
340.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12694793
|
DWK Life Sciences
225257 |
Polipropileno | 0,25 mL | Con resorte inferior |
38.95€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12604803
|
DWK Life Sciences
225258 |
Vidrio de borosilicato | 0,25 mL | Con paso |
154.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12634803
|
DWK Life Sciences
225268 |
Vidrio de borosilicato | 0,3 ml | Con resorte inferior |
93.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10124032
|
DWK Life Sciences
225265 |
Vidrio | 0,25 mL | Con resorte inferior |
222.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12614803
|
DWK Life Sciences
225259 |
Polipropileno | 0,25 mL | Con paso |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||