Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio para muestras en paquete para laboratorio con tapones incluidos
Los tapones acoplados ayudan a mantener la limpieza
Marca: DWK Life Sciences W224681
374.37 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21960" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Los tapones acoplados ayudan a mantener la limpieza
El archivo de laboratorio con bandejas particionadas proporciona una forma sencilla de almacenar viales vacíos o de hacer inventario de muestras.
- Ofrecen una gran variedad de usos que abarcan desde el almacenamiento de muestras hasta la liofilización
- Fabricados con tubos de vidrio para un grosor uniforme de pared lateral y parte inferior
- Los viales y tapones son esterilizables en autoclave
- Los viales ámbar se han fabricado con vidrio de borosilicato para proteger los productos sensibles a la luz
- Tapones fenólicos negros con parte superior sólida
- Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de caucho 14B para muestras acuosas
- Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de caucho 14B/PTFE para muestras orgánicas
Información de órdenes
Los tapones de repuesto se pueden adquirir por separado.
Compliance
Los viales ámbar cumplen los requisitos de transmisión de luz de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Especificaciones
PTFE/Caucho 14B | |
12 mm | |
2 ml | |
Rosca | |
Fenólico | |
Tapón de rosca | |
USP Tipo I |
Ámbar | |
Vidrio de borosilicato | |
Perfil bajo para una mayor estabilidad y menor volumen muerto por encima de la muestra, lo que lo hace ideal para el almacenamiento de compuestos | |
0,5 dr. | |
Esterilizable en autoclave | |
38 mm | |
M-T File™ y gradilla para viales |