Learn More
DWK Life Sciences Viales de centelleo de 20 ml de vidrio y tapones de urea
Mantenga la integridad del sellado con una gran variedad de revestimientos para tapón. Los viales de centelleo de 20 ml de vidrio y tapones de urea Wheaton Science Products™ son adecuados para disolventes fuertes y productos químicos de alta pureza.
Marca: DWK Life Sciences 986546
406.04 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 8.80200kg
Descripción
Mantenga la integridad del sellado con una gran variedad de revestimientos para tapón.Los viales de centelleo de 20 ml de vidrio y tapones de urea Wheaton Science Products™ son adecuados para disolventes fuertes y productos químicos de alta pureza.
- Químicamente inertes, adecuado para disolventes fuertes y productos químicos de alta pureza.
- Amplia variedad disponible de revestimientos para tapón para mantener la integridad del sello
- Los recuentos de fondo son uniformes y bajos; la transmisión ultravioleta es alta
- Con tapones de rosca incluidos con los viales
Información de órdenes
de D.E.x Al:28 x 61 mm con tapón acoplado; los viales se envasan en celdas individuales en cinco bandejas de 100 por caja
Compliance
Cumple con las normas ASTM™ E438 tipo I y clase A.
Especificaciones
Polyseal | |
Blanco | |
20 ml | |
2,4 in | |
0,67 oz | |
20 mL | |
Tapón de rosca | |
ASTM E438, Tipo I, Clase A | |
22-400 |
28 mm | |
Vidrio de borosilicato | |
Ofrece una excelente retención de par y características de sellado | |
Bandejas celulares | |
Wheaton™ | |
Urea | |
61 mm | |
Vial de centelleo |