Learn More
DWK Life Sciences Tapón de caucho modelo brida Wheaton™
Para aplicaciones de fármacos parenterales e investigación
Marca: DWK Life Sciences W224100-193
Detalles adicionales : Peso : 2.07180kg
Descripción
- Liofilización de dos partes
- Siliconados
- Tamaño: 13 de20 mm
- Material: halobutilo
- Color: gris
Especificaciones
Gris | |
2 cm | |
13 mm | |
Caucho halobutilo | |
46 durómetros |
Tapón de liofilización de 2 patas | |
Liofilización, aplicaciones de fármacos parenterales e investigación | |
20 mm | |
Se ajusta a la boca de los viales de DI de 1,3 cm y DE de 2 cm | |
Sí |