Learn More
DWK Life Sciences Viales E-Z Ex-Traction™
Fabricados con precisión con vidrio borosilicatado de bajo desprendimiento. Los viales Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ cumplen los requisitos de ASTM Tipo I, Clase A y USP Tipo I.
Marca: DWK Life Sciences W224613
806.53 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.63290kg
Descripción
Fabricados con precisión con vidrio borosilicatado de bajo desprendimiento.Los viales Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ cumplen los requisitos de ASTM Tipo I, Clase A y USP Tipo I.
- Superficie del fondo plana, grande y suave que proporciona una mayor estabilidad y la colocación opcional de un código de barras 2D
- Diseño de pocillo cónico que garantiza la recuperación máxima de las muestras valiosas
- Fabricados para un funcionamiento a prueba de fallos en los sistemas automatizados de manipulación y almacenamiento de muestras
- Vidrio de borosilicato Tipo I Clase A que evita los cambios en el pH y mantiene la pureza del contenido
- Para la recogida, la manipulación automática, el almacenamiento y la máxima recuperación de muestras
- Cierres disponibles por separado
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Para almacenamiento de muestras manual o automático | |
Plano | |
45 mm | |
ASTM Tipo I, Clase A, USP Tipo I |
15 mm | |
4 ml | |
1,77 in | |
Tapón de rosca | |
250/caja | |
13-425 |