Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Crimpers
Attach seals easily with these high-quality crimpers
en la oferta
Product Code | Brand | Para utilizar con (equipo) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Para utilizar con (equipo) | Price | Quantity & Availability | |||||
10712573
|
DWK Life Sciences
224307 |
Cierres de aluminio de 30 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11788879
|
DWK Life Sciences
224322 |
Cierres con tapón articulado de 13 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10276284
|
DWK Life Sciences
224323 |
Cierres con tapón articulado de 20 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Description
Pinza para encapsular• Colocación rápida de las cápsulas
• Pinza para encapsular
Specifications
No esterilizable en autoclave |