Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de vidrio de borosilicato E-C a rosca sin tapones
Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles Wheaton 33. Los viales de muestras de rosca de vidrio de borosilicato E-C sin tapones Wheaton™ tienen un precio económico y se han envasado de manera práctica en dos paquetes envueltos al vacío que reducen la contaminación del material corrugado presente en los envases tradicionales.
Marca: DWK Life Sciences 224712
71.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21960" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.01700kg
Descripción
- Los tapones se envasan por separado.
- Opción de vidrio transparente o ámbar
Especificaciones
Ámbar | |
Vidrio de borosilicato | |
Rosca | |
Esterilizable en autoclave | |
45 mm |
15 mm | |
4,0 ml | |
1,08 dr. | |
Tapón de rosca | |
USP Tipo I |