Learn More
DWK Life Sciences Trituradores de tejido Dounce
Ideales para estudios enzimáticos. Los trituradores de tejido Wheaton™ Dounce se han diseñado para retener un alto porcentaje de núcleos celulares, mitocondrias y proteínas en tejidos blandos o suspensiones celulares.
Marca:  DWK Life Sciences 357546
495.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.29600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11521305
  • 575.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ideales para estudios enzimáticos.Las trituradoras de tejido Wheaton™ Dounce se han diseñado para retener un alto porcentaje de núcleos celulares, mitocondrias y proteínas en tejidos blandos o suspensiones celulares.
  • La muestra cubre la bola de la mano de mortero, evitando la acumulación de calor al reducir la fricción contra el mortero
  • El mortero presenta un depósito grande y un reborde de vertido
  • Se suministra con manos de mortero «sueltas» y «apretadas»
  • Los componentes están hechos de vidrio borosilicatado con extraíbles bajos
Información de órdenes
  • Distancia de maja hermética: 0.0020 ±0.05 ±0.025 mm (0.001 pulg)
  • Distancia de maja suelta: 0.114 ±0.025 mm (0.001 pulg)
Especificaciones
Especificaciones
1,35 oz
Vidrio de borosilicato
Diseñado para retener un alto porcentaje de núcleos celulares, mitocondrias y proteínas en tejidos blandos o suspensiones celulares
285mm
140mm
32mm
40mL
Triturador de tejido Dounce
11,2 in
5,5 in
1,25 in
40 ml