Learn More
DWK Life Sciences Gradillas de polipropileno Cryule™ Wheaton™
Las esquinas moldeadas proporcionan estabilidad durante el apilamiento
Marca: DWK Life Sciences 985800
192.46 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.66600kg
Descripción
Las esquinas moldeadas proporcionan estabilidad durante el apilamiento
- Índice alfanumérico que facilita la identificación de las muestras
- Esterilizables en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
- Consulte la tabla de pedidos para conocer las compatibilidades de los tubos
Información de órdenes
10,2 x 19,4 x 2,2 cm (L x An x Al)
Especificaciones
Rack para viales | |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
Redondo | |
50 viales de muestreador automático de fondo redondo de 12 ml de diámetro, de 1 y 2 ml con tapones de rosca o 12 tubos de cultivo de vidrio de 75 mm | |
19 cm | |
10 cm | |
2,2 cm | |
1,25 cm |
5 x 10 | |
Blanca | |
50 | |
Sí | |
7,4 × 4 × 0,86 pulg (19 × 10 × 2,2cm) | |
7,4 in | |
4 pulg | |
0,86 in | |
12 mm |