Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Cryule™ Gold-Band™ Cryogenic Ampules
For preservation of biological materials with liquid nitrogen
Marca:  DWK Life Sciences 651486
Detalles adicionales : Peso : 0.72570kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11825313
  • 133.00€ / paquete de 144
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Alertas:
Cryogenic vials are intended for placement only in the vapor phase of liquid nitrogen, and should not be used for storage in the liquid phase of liquid nitrogen. Immersion of the vials in the liquid phase could result in penetration of the liquefied gas into the vial, resulting in rapid vaporization of the liquid upon removal and possible violent explosion or leakage from the vial/closure perimeter.
To prevent cryogenic vials from exploding, never overfill liquid nitrogen storage units. Always examine vials before use to ensure no visible defects around the closure rims. Always use full faceshields, heavy safety gloves and laboratory protective apparel when removing vials from cryogenic storage. Always permit vials to warm slowly in a biological safety cabinet. Never reuse cryogenic vials.
Descripción
Descripción
  • Vidrio de borosilicato con extraíbles bajos
  • La función Gold-Band indica la graduación
  • Las puntas de las ampollas graduadas se quita fácilmente sin necesidad de limarlas
  • Diseñado para almacenamiento a baja temperatura y descongelación rápida
Especificaciones
Especificaciones
2 mL
Ampolla criogénica graduada
0,45 in
2,75 in
0,19 in
Vidrio de borosilicato
Transparente
7 cm
0,5 cm
ASTM E438 Tipo I