Learn More
DWK Life Sciences Viales para tejidos Wheaton™ CryoELITE™: 5 ml, tapón blanco, estériles
Recipiente de almacenamiento seguro y fiable para secciones de tejido
Marca: DWK Life Sciences W985100
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
El nuevo vial para tejidos Wheaton CryoELITE se ha desarrollado en respuesta a la demanda de los investigadores que buscaban un vial seguro, fiable y aprobado criogénicamente para almacenar y transportar tejidos criogénicos. El vial para tejidos Wheaton CryoELITE, que cuenta con un sello de tapón inigualable Wheaton probado que supera lo requerido por las normativas de DOT y de IATA, permite a los consumidores aprovechar la experiencia de Wheaton en el almacenamiento criogénico de células y fluidos para tejidos. El vial para tejidos Wheaton CryoELITE, que se suministra estéril en casos que contienen 10 bolsas de 25 viales, con certificados de esterilidad y sin ARNasa/ADNasa y endotoxinas, es la solución innovadora más reciente diseñada por Wheaton para apoyar a la comunidad de investigadores.
- Vial CryoELITE de boca ancha para su uso con secciones de tejido
- El sello de tapón inigualable supera lo requerido por las normativas DOT e IATA, lo que garantiza una protección definitiva de las muestras durante el transporte y la manipulación con congelación y descongelación exigentes
- Fabricado con polipropileno virgen de grado criogénico y baja adherencia
- Los lotes están certificados como apirógenos y no contienen ARNasa/ADNasa ni endotoxinas, por lo que la integridad de las muestras está garantizada
- Fondo independiente para una mayor estabilidad
- Superficie del vial punteado para facilitar el manejo y la escritura
- Escala de temperatura: De - 196 °C a 121 °C
- Probado por la USP clase VI, no es citotóxico ni mutagénico
Especificaciones
34 mm | |
Polipropileno | |
5 ml | |
23 mm | |
USP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
Natural | |
Estéril | |
Secciones de tejido | |
250/caja |