Learn More
DWK Life Sciences Viales criogénicos Wheaton™ CryoELITE™, fondo redondo con tapón de rosca interno
El tapón de rosca interna se puede retirar fácilmente con una mano
221.00€ - 478.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
---|---|
Color | Natural |
Material | Polipropileno |
Modelo | Forma redonda |
Estilo de rosca | Interno |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Descripción | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Descripción | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11571345
|
DWK Life Sciences
W985900 |
2 ml | Sin etiqueta de escritura | No estéril |
478.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11581345
|
DWK Life Sciences
W985901 |
2 ml | Con etiqueta de escritura | No estéril |
397.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11521355
|
DWK Life Sciences
W985911 |
2 ml | Con etiqueta de escritura | Estéril |
253.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11511355
|
DWK Life Sciences
W985910 |
1,2 ml | Con etiqueta de escritura | Estéril |
221.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11541355
|
DWK Life Sciences
W985913 |
4 ml | Con etiqueta de escritura | Estéril |
349.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11551355
|
DWK Life Sciences
W985914 |
5 ml | Con etiqueta de escritura | Estéril |
366.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11531355
|
DWK Life Sciences
W985912 |
3 ml | Con etiqueta de escritura | Estéril |
326.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Exacting round bottom cryogenic vial allows for up to 17,000 × g max. rcf
- Unrivaled cap seal exceeds DOT and IATA regulations, ensuring ultimate protection of samples during transportation and demanding freeze-thaw handling
- Lot certified RNase/DNase and Endotoxin free, sterile and non-pyrogenic provides assurance for sample integrity
- Made from low binding cryogenic, virgin polypropylene
Especificaciones
12 mm | |
Polipropileno | |
Interno | |
Sí |
Natural | |
Forma redonda | |
Sí | |
Tapón de rosca |