Learn More
DWK Life Sciences Viales criogénicos CryoELITE™, fondo redondo con tapón de rosca externo
El tapón de rosca externa se puede retirar fácilmente con una mano
Marca: DWK Life Sciences W985851
Detalles adicionales : Peso : 2.63080kg
Descripción
- El vial criogénico exacto con fondo redondo soporta una RFC máxima de hasta 17 000 × g
- Su inigualable tapón de sellado supera lo requerido por las normativas DOT e IATA, lo que garantiza la máxima protección de las muestras durante el transporte y exige una manipulación con congelación y descongelación
- Los lotes están certificados como estériles y apirógenos y no contienen ARNasa/ADNasa ni endotoxinas, por lo que la integridad de las muestras está garantizada
- Fabricados en polipropileno criogénico virgen de baja adherencia
Especificaciones
Natural | |
Natural | |
No estéril | |
1.92 pulg | |
Externo | |
Sí | |
49 mm | |
DOT, IATA |
12 mm | |
Polipropileno | |
2 ml | |
Forma redonda | |
Sí | |
Tapón de rosca | |
1000/caja | |
No |