Learn More
DWK Life Sciences Viales criogénicos CryoELITE™, fondo redondo con tapón de rosca externo
El tapón de rosca externa se puede retirar fácilmente con una mano
Marca:  DWK Life Sciences W985860
209.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.08860kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11734269
  • 221.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El vial criogénico exacto con fondo redondo soporta una RFC máxima de hasta 17 000 × g
  • Su inigualable tapón de sellado supera lo requerido por las normativas DOT e IATA, lo que garantiza la máxima protección de las muestras durante el transporte y exige una manipulación con congelación y descongelación
  • Los lotes están certificados como estériles y apirógenos y no contienen ARNasa/ADNasa ni endotoxinas, por lo que la integridad de las muestras está garantizada
  • Fabricados en polipropileno criogénico virgen de baja adherencia
Especificaciones
Especificaciones
Natural
Natural
Estéril
1.37 pulg
Externo
35 mm
DOT, IATA
12 mm
Polipropileno
1,2 ml
Forma redonda
Tapón de rosca
500/caja
Certificados
Ver productos accesorios