Learn More
DWK Life Sciences Kit de destilación de cianuro completo de Wheaton™
Elimina la interferencia de otras sustancias en los análisis cuantitativos de cianuro conforme a ASTM™ D 2036
Marca: DWK Life Sciences 377160
612.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Beinhaltet: Funda de absorción, tapa de absorción, condensador de dedo frío, funda de dedo frío, matraz de destilación de 1000 ml y tubo de entrada
Beschreibung
La muestra reacciona con HS2o4 y MgCl2 para convertir cualquier cianuro en ácido cianhídrico (HCN). El HCN se destila y se absorbe en una solución de NaOH, y la muestra se analiza para CN.
- Con juntas cónicas sin grasa ClearSeal™ estándar y frita mediana
- Vidrio de borosilicato con extraíbles bajos Wheaton-33™
- Los componentes también están disponibles por separado; consulte el n.º de cat. 091081
Compliance
Para su uso conforme a ASTM D 2036
Spezifikation
USP Tipo I, ASTM E 438 Tipo I, Clase A | |
Funda de absorción, tapa de absorción, condensador de dedo frío, funda de dedo frío, matraz de destilación de 1000 ml y tubo de entrada, juntas sin grasa ClearSeal™ y frita mediana | |
Kit de destilación de cianuro |
Ideal para eliminar sustancias interferentes en análisis cuantitativos para cianuro | |
Vidrio de borosilicato |