Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Vials for Environmental Analysis, with Caps Attached
Clear Vial with Open Top White Polypropylene PTFE Faced Silicone Lined Cap
200.00€ - 300.00€
Especificaciones
Material (revestimiento) | PTFE/silicona |
---|---|
Color | Transparente |
Diámetro exterior (imperial) | 28 mm |
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (aplicación) | Análisis ambiental |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Altura (métrico) | Volumen (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Altura (métrico) | Volumen (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12349929
|
DWK Life Sciences
W224609 |
20 ml | 60 mm | 5 dr |
200.00€
paquete de 72 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12359929
|
DWK Life Sciences
W224610 |
25 ml | 73 mm | 6,76 dr. |
300.00€
paquete de 72 |
Fecha estimada de envío: 29-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Septa of 5 mils of PTFE facing 120 mils of silicone is bonded to cap
Especificaciones
PTFE/silicona | |
28 mm | |
Análisis ambiental | |
Polipropileno | |
Vial |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Rosca | |
Tapón de rosca (parte superior abierta) |