Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio transparente para muestras en paquete para laboratorio con tapones incluidos
Los tapones acoplados ayudan a mantener la limpieza. Los viales de muestras de vidrio transparente Wheaton™ para laboratorio con tapones incluidos están disponibles en bandejas particionadas para ofrecer un método sencillo para almacenar los viales vacíos o hacer inventario de muestras.
Marca:  DWK Life Sciences 225014
177.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21960" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.72360kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10153372
  • 187.00€ / paquete de 144
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los tapones acoplados ayudan a mantener la limpieza.Los viales de muestras de vidrio transparente Wheaton™ para laboratorio con tapones incluidos están disponibles en bandejas particionadas para ofrecer un método sencillo para almacenar los viales vacíos o hacer inventario de muestras.
  • Ofrecen una gran variedad de usos que abarcan desde el almacenamiento de muestras hasta la liofilización
  • Fabricados con tubos de vidrio para un grosor uniforme de pared lateral y parte inferior
  • Los viales y tapones son esterilizables en autoclave
  • Viales transparentes fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles que proporciona una resistencia química extraordinaria
  • Tapones y revestimientos de tapón
    • Tapones fenólicos negros con parte superior sólida
    • Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de caucho 14B para muestras acuosas
    • Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de caucho 14B/PTFE para muestras orgánicas
  •  
Información de órdenes
Los tapones de repuesto se pueden adquirir por separado.
Compliance
Los viales transparentes cumplen los requisitos de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP) y ASTM™ E 438 tipo 1, clase A.
Especificaciones
Especificaciones
Caucho 14B
17mm
8 ml
Rosca
Fenólico
Tapón de rosca
ASTM Tipo I, Clase A, USP Tipo I
Transparente
Vidrio de borosilicato bajo extraíble
Perfil bajo para una mayor estabilidad y menor volumen muerto por encima de la muestra, lo que lo hace ideal para el almacenamiento de compuestos
2,2 dr.
63mm
15-425
M-T File™ y gradilla para viales