Learn More
DWK Life Sciences Matraz biorreactor CELLine™
Matraces de cultivo celular de membranas ideales para la producción de proteínas y anticuerpos
Marca:  DWK Life Sciences WCL0350-1
247.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21939" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.22680kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12821803
  • 261.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Manual del usuario con horarios de recolección y alimentación
Descripción
Descripción
Los matraces de cultivo celular de alta densidad con sistema de doble membrana permiten un menor mantenimiento del cultivo y una cosecha de alta concentración.
  • La cámara de medios a granel permite tiempos de funcionamiento más largos sin necesidad de actualizar los medios
  • El compartimento celular concentra células, anticuerpos y proteínas para obtener una purificación simplificada
  • Para el cultivo celular en suspensión y el cultivo celular adherente: Hibridoma, CHO, NS0, SF, BHK, HEK, etc.
02-912-745, 02-912-742
  • Para cultivo celular adherente
  • 1000 ml compartimento de medios
  • 15 ml compartimento de celdas
  • Disponible como paquete de uno (02-912-745) o paquete de tres (02-912-742)
02-912-746, 02-912-743
  • Para el cultivo de células en suspensión
  • 350 ml compartimento de medios
  • 5 ml compartimento de celdas
  • Disponible como paquete de uno (02-912-746) o paquete de cinco (02-912-746)
02-912-744, 02-912-741
  • Para el cultivo de células en suspensión
  • 1000 ml compartimento de medios
  • 15 ml compartimento de celdas
  • Disponible como paquete de uno (02-912-744) o paquete de tres (02-912-741)
Especificaciones
Especificaciones
0,175 oz
5 mL
Matraces de cultivo celular de membranas ideales para la producción de proteínas y anticuerpos, para cultivos en suspensión
1/Paq.
12,3 oz
350 mL
Manual del usuario con horarios de alimentación y recolección
Estéril