Learn More
DWK Life Sciences Matraz biorreactor CELLine™
Matraces de cultivo celular de membranas ideales para la producción de proteínas y anticuerpos
Marca: DWK Life Sciences WCL1000-1
261.07 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21939" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.73800kg
Includes: Manual del usuario con horarios de recolección y alimentación
Descripción
Los matraces de cultivo celular de alta densidad con sistema de doble membrana permiten un menor mantenimiento del cultivo y una cosecha de alta concentración.
- La cámara de medios a granel permite tiempos de funcionamiento más largos sin necesidad de actualizar los medios
- El compartimento celular concentra células, anticuerpos y proteínas para obtener una purificación simplificada
- Para el cultivo celular en suspensión y el cultivo celular adherente: Hibridoma, CHO, NS0, SF, BHK, HEK, etc.
02-912-745, 02-912-742
- Para cultivo celular adherente
- 1000 ml compartimento de medios
- 15 ml compartimento de celdas
- Disponible como paquete de uno (02-912-745) o paquete de tres (02-912-742)
- Para el cultivo de células en suspensión
- 350 ml compartimento de medios
- 5 ml compartimento de celdas
- Disponible como paquete de uno (02-912-746) o paquete de cinco (02-912-746)
- Para el cultivo de células en suspensión
- 1000 ml compartimento de medios
- 15 ml compartimento de celdas
- Disponible como paquete de uno (02-912-744) o paquete de tres (02-912-741)
Especificaciones
0,527 oz | |
15 mL | |
Matraces de cultivo celular de membranas ideales para la producción de proteínas y anticuerpos, para cultivos en suspensión | |
1/Paq. |
35,2 oz | |
1000 mL | |
Manual del usuario con horarios de alimentación y recolección | |
Estéril |