Learn More
DWK Life Sciences Conjunto de filtración y accesorios Wheaton™de 47 mm
Diseñados para la filtración de soluciones viscosas o proteináceas para producir una filtración ultralimpia.Los accesorios y el conjunto de filtración Wheaton™ de 47 mm se han fabricado con materiales de la más alta calidad.
28.25€ - 565.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Conjunto de filtración de 47 mm |
---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11718859
|
DWK Life Sciences
419362 |
Base |
133.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11764139
|
DWK Life Sciences
419366 |
Junta de la pantalla de soporte |
28.25€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12411581
|
DWK Life Sciences
419370 |
Conjunto de filtración, embudo con revestimiento de PTFE |
375.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12431581
|
DWK Life Sciences
419374 |
Embudo |
193.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11561315
|
DWK Life Sciences
419347 |
Conjunto de filtración, soporte fritado |
565.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Diseñados para la filtración de soluciones viscosas o proteaginosas para producir una filtración ultralimpia.Los accesorios y el conjunto de filtración Wheaton™ de 47 mm se han fabricado con materiales de la más alta calidad.
- Incluye embudo graduado de 300 ml
- Incluye junta de la pantalla de soporte de PTFE
- Incluye una abrazadera anodizada y un tapón de silicona n.º 8
- Incluye un soporte de acero inoxidable 316 con tamiz de malla 120
Especificaciones
Conjunto de filtración de 47 mm |