Learn More
DWK Life Sciences Viales de centelleo para líquidos de PET de 20 ml, con tapones conectados
Para un rendimiento óptimo en el laboratorio.  Los viales de centelleo líquido de PET de 20 ml Wheaton™ con tapones acoplados ofrecen baja permeabilidad a disolventes y recuentos de fondo mínimos.
258.00€ - 382.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 27 mm
Color Blanco
Material PET
Volumen (métrico) 20 ml
Para utilizar con (aplicación) Ofrece baja permeabilidad para los recuentos de fondo mínimo y de disolventes; los viales se pueden incinerar con seguridad; no se genera gas dañino
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Material del cierre Material (revestimiento) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Material del cierre Material (revestimiento) Precio Cantidad y disponibilidad  
10515693
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
986730
Polipropileno Polietileno expandido
258.00€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12487351
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
986734
Polietileno Sin septum
261.00€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11758929
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
986731
Polipropileno Lámina de metal/pulpa
262.00€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12477351
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
986732
Urea Lámina de metal/corcho
290.00€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11758839
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
986736
Urea Polietileno
382.00€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La claridad del vidrio con la seguridad del plástico
  • El vial se puede incinerar; no se generan gases perjudiciales
  • Los viales ofrecen baja permeabilidad a los disolventes y recuentos de fondo mínimo
Información de órdenes
BlancoEnvasados en bandejas, cada una de las cuales puede contener 100 viales.
Especificaciones
Especificaciones
27 mm
PET
Ofrece baja permeabilidad para los recuentos de fondo mínimo y de disolventes; los viales se pueden incinerar con seguridad; no se genera gas dañino
Bandeja
Tapón de rosca
Blanco
20 ml
2,4 in
0,67 oz
61 mm