Learn More
DWK Life Sciences Extractor Soxhlet Wheaton™ de 190 mm con junta interior inferior 24/40 y junta exterior superior 34/45
Para la extracción continua de analitos de sólidos en disolventes orgánicos
Marca:  DWK Life Sciences 415000
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
Código de producto. 12644823
  • 246.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para aparatos de extracción Soxhlet
  • Partes mojadas fabricadas en vidrio de borosilicato con bajo nivel de sustancias extraíbles WHEATON 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E 438 Tipo I, Clase A
  • Tamaño: 30 x 190mm
  • Caja de una unidad
Especificaciones
Especificaciones
Aparato de extracción Soxhlet
Aparato de extracción Soxhlet
Se utiliza para la extracción continua de analitos de un sólido en un disolvente orgánico
ASTM E 438