Learn More
Cytiva Medios de filtración sin jeringa Whatman™ UniPrep™
Incluye un émbolo, un filtro y un vial en una unidad. La unidad de filtro sin jeringa Whatman™ UniPrep™ son dispositivos premontados y desechables para la filtración y el almacenamiento rápido y sencillo de muestras de laboratorio con menos complicaciones y residuos que las configuraciones de filtro de jeringa tradicionales.
Marca: Cytiva UN513UAQU
Detalles adicionales : Peso : 6.95000kg
Descripción
El dispositivo UniPrep consta de dos partes: un tubo de ensayo y un filtro-émbolo. Cuando el émbolo del filtro se presiona a través del líquido, la presión positiva fuerza el filtrado en dirección ascendente hacia el depósito del filtro-émbolo. Se vacía mediante decantación en un vial de muestra o para muestreadores automáticos, o bien extrayendo la muestra filtrada en una jeringa para su inyección manual en un instrumento.
- El vial de almacenamiento integral ahorra tiempo y minimiza los residuos de laboratorio
- El prefiltro de fibra de vidrio incorporado permite que incluso las muestras difíciles sean rápidas y fáciles de preparar
- Membrana de PVDF: bajo nivel de fijación de proteínas, ideal para muestras orgánicas y acuosas y muestras bioanalíticas
- No contiene un septo en el tapón y se puede utilizar para filtrar volúmenes mayores (de 1 a 5 ml)
- Fácil de usar y esterilizable en autoclave
Especificaciones
Sí | |
0,45 μm | |
0,3 cm2 | |
Polipropileno | |
1000 | |
Filtro sin jeringa |
PVDF | |
No estéril | |
Filtración y almacenamiento de muestras antes del análisis | |
Vial, émbolo y filtro | |
Fibra de vidrio | |
De 1 a 5 ml |