Learn More
Cytiva Microplacas UniFilter™, 96 pocillos, 2 ml
Se puede usar para la purificación biomolecular mediante extracción en fase sólida y síntesis orgánica en la generación de bibliotecas de química combinatoria
870.00€
Especificaciones
Formato | Standard |
---|---|
Descripción | GE’s Whatman UNIFILTER 2 mL, 96 well microplates are used for large sample or reagent volumes, as in biomolecule purification by SPE and organic synthesis in combinatorial chemistry library generation. |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
N.° de pocillos | 96 |
Forma del pocillo | Filter |
Código de producto | Marca | Membrana | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Membrana | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11975114
|
Cytiva
7700-7206 |
Hydrophilic PVDF |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Microplacas de polipropileno relleno de vidrio
- El diseño del filtro integral patentado evita la contaminación cruzada entre pocillos
- Tamaño estándar: compatible con la mayoría de lectores de placas, muestreadores automáticos y sistemas robóticos—
- El exclusivo diseño de tubo de goteo en el fondo de las placas controla la colocación del filtrado
- Disponibles en varios tipos de soporte
Especificaciones
Standard | |
8 x 12 | |
Filter | |
Long drip director |
GE’s Whatman UNIFILTER 2 mL, 96 well microplates are used for large sample or reagent volumes, as in biomolecule purification by SPE and organic synthesis in combinatorial chemistry library generation. | |
96 | |
Biomolecule purification by solid phase extraction and organic synthesis in combinatorial chemistry library generation | |
25/Pk. |