Learn More
Cytiva Embudo de filtración de tres piezas
Ofrece filtración rápida y sencilla. Los embudos de filtro de tres piezas Whatman™ se desmontan de forma rápida para la inserción de un filtro nuevo. Los embudos están disponibles con una selección de tres placas y se suministran en varios tamaños.
247.00€ - 720.00€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Incluye | Placa acrílica |
Tipo | Embudo de filtro |
Includes: Placa acrílica con una temperatura de trabajo máxima de 65 °C
Código de producto | Marca | Diámetro de la membrana (métrico) | Volumen (métrico) | Área de filtración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro de la membrana (métrico) | Volumen (métrico) | Área de filtración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11300634
|
Cytiva
1950-002 |
25 mm | 16 mL | 2 cm2 |
247.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11310634
|
Cytiva
1950-004 |
47 mm | 36 mL | 8 cm2 |
280.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10387671
|
Cytiva
1950-007 |
70 mm | 115 mL | 19,6 cm2 |
339.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11330634
|
Cytiva
1950-009 |
90 mm | 200 mL | 38,5 cm2 |
390.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11340634
|
Cytiva
1950-012 |
125 mm | 530 mL | 66,5 cm2 |
720.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10384061
|
Cytiva
1950-017 |
70 mm | 210 mL | 19,6 cm2 |
389.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10184161
|
Cytiva
1950-027 |
70 mm | 400 mL | 19.6 cm2 |
590.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Ofrece filtración rápida y sencilla.Los embudos de filtro de tres piezas Whatman™ se desmontan de forma rápida para la inserción de un filtro nuevo.Los embudos están disponibles con una selección de tres placas y se suministran en varios tamaños.
- Se desmonta rápidamente y está listo para la inserción de filtros nuevos
- Las bridas de sellado de vidrio del embudo y del depósito son planas para garantizar un buen sellado de filtro
- Todos los sólidos retenidos se depositan en el círculo de filtro
- La fijación de los bordes evita la pérdida periférica y el posible paso de la solución en torno al círculo de filtro, en lugar de hacerlo a través de él
- Las piezas se pueden limpiar de manera rápida y eficaz gracias a su diseño sencillo
Especificaciones
Polipropileno | |
Placa acrílica | |
Embudo de filtro |