Learn More
Cytiva Soportes de filtro Whatman™ Swin-Lok™
Para la microfiltración y ultralimpieza de pequeños volúmenes de líquidos
Marca: Cytiva 420400
Detalles adicionales : Peso : 0.61000kg
Descripción
Para la microfiltración y ultralimpieza de pequeños volúmenes de líquidos
- Aceptan membranas con surcos grabados y de colada Nuclepore
- Utilizan presión positiva
- Compatibles con jeringa
Especificaciones
Luer Slip hembra multiuso. NPT macho de 0,25 pulg y tubo de 0,25 pulg | |
Policarbonato | |
Portafiltros | |
6,5 cm | |
6 cm |
Portafiltros | |
11,3 cm2 | |
2,55 in | |
2,36 in | |
Diámetro de la membrana: 47 mm, diámetro del prefiltro: 42mm |