Learn More
Cytiva Papeles de filtro cuantitativo, grado 542
Permite una alta retención de partículas finas en condiciones químicamente adversas. Los círculos para papel de filtro cuantitativo Whatman™: grado 542 son adecuados para su uso en la captura de precipitados finos en aplicaciones como la determinación de metales y la recogida de hidróxido.
Marca:  Cytiva 1542-125
62.10 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23266" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.12060kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11370534
  • 69.15€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Permite una alta retención de partículas finas en condiciones químicamente duras.Los círculos para papel de filtro cuantitativo Whatman™:Los círculos de grado 542 son adecuados para su uso al captar precipitados finos en aplicaciones como la determinación de metales y la recogida de hidróxido.
Los papeles filtro para análisis cuantitativo sin ceniza endurecidos se han endurecido con ácido para proporcionar una elevada resistencia a la humedad y a productos químicos con un contenido de ceniza extremadamente bajo. Son adecuados para una amplia gama de procedimientos de filtración críticos. 
  • Alta retención de precipitados finos en aplicaciones como la determinación de metales y la recogida de hidróxido
  • Recogida de elementos traza y radionucleidos procedentes de la atmósfera
  • Retención nominal de partículas de 2,7 μm
  • Velocidad de filtración de Herzberg de 2510 s
  • Contenido de ceniza extremadamente bajo (0,006 % de ceniza como máximo)
Especificaciones
Especificaciones
64 s/100 ml/pulg2
Circulares
2,7 μm
Utilizado en determinaciones de metales gravimétricos.
Fino
150 μm
4,92 in
Filtro de precipitado fino sin cenizas de grado 542, círculos de 125 mm (100 unidades)
Línters de algodón de alta calidad
ASTM, 250 segundos; Herzberg, 2510 segundos
Grado 542
100/paquete
Endurecido sin cenizas
125 mm