Learn More
Cytiva Papel de filtro para análisis cuantitativo: círculos de grado 42
Filtra y retiene partículas extremadamente pequeñas. Los círculos para papel de filtro cuantitativo Whatman™: grado 42 son adecuados para procesos que requieren incineración.
Marca: Cytiva 1442-110
47.12 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23266" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
Filtra y retiene partículas extremadamente pequeñas.Las láminas para papel de filtro cuantitativo Whatman™:Los círculos de grado 42 son adecuados para los procesos que requieren el uso de un rasante.
Los grados sin ceniza son filtros muy puros aptos para una amplia gama de procedimientos de filtración analíticos críticos. Los papeles filtro cuantitativos Whatman™ se han diseñado para análisis gravimétricos y la preparación de muestras para análisis instrumentales.- Sin ceniza: 0,007 % de ceniza como máximo
- La retención nominal de partículas finas (2,5 µm) elimina las partículas grandes que podrían interferir con instrumentos sensibles
- Velocidad de filtración de Herzberg de 1870 s
- Se utilizan frecuentemente como filtro de carbonato de calcio
Especificaciones
96 s/100 ml/pulg.2 | |
Circulares | |
Fina | |
De 1870 s | |
Diseñado para el análisis gravimétrico y la preparación de muestras para el análisis instrumental.para el análisis gravimétrico crítico con la mejor retención de partículas. | |
Fina | |
200 μm | |
4,33 in |
Papel de filtro sin cenizas de grado 42 para análisis instrumental, círculo de 110 mm (100 unidades) | |
Línters de algodón de alta calidad | |
2,5 μm | |
Lenta | |
Grado 42 | |
Paquete de 100 | |
Sin ceniza | |
110 mm |