Learn More
Cytiva Filtros para muestreo de aire de cuarzo puro, grado QM-H, forma circular
Filtro de fibra de cuarzo puro para su uso en pruebas de gases ácidos, pilas, salidas de humos y aerosoles. Los filtros de muestreo de aire de cuarzo puro Whatman™, de grado QM-H, tienen un bajo contenido de metales pesados y son adecuados para el análisis de metales pesados.
172.00€ - 1265.00€
Especificaciones
Peso base | 85 g/m2 |
---|---|
Formato | Circulares |
Material | Cuarzo |
Grado | Grado QM-H |
Forma | Circulares |
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15315164
|
Cytiva
1853-047-50 |
47 mm |
254.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15500113
|
Cytiva
1853-090-50 |
90 mm |
705.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15580103
|
Cytiva
1853-037-50 |
37 mm |
172.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15510113
|
Cytiva
1853-150-50 |
150 mm |
1265.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Alta estabilidad hasta 900 °C
- Alta eficacia de filtración
- Sin ligante
- Reactividad mínima con componentes químicos o biológicos
Especificaciones
85 g/m2 | |
Cuarzo | |
Circulares |
Circulares | |
Grado QM-H |