Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Puradisc PES: no estériles
Diseñados para ofrecer mayor estabilidad en pH bajo, tienen bajos niveles de extraíbles y presentan baja adherencia de proteínas, por lo que son adecuados para muchos disolventes orgánicos y acuosos. Los filtros de jeringa de Puradisc PES Whatman™: no estériles permiten un mayor flujo de líquido que cualquier PTFE o PVDF.
629.52€ - 1390.00€
Specifications
Material | Poliestersulfona (PES) |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 4,2 cm2 |
Para utilizar con (aplicación) | Para soluciones acuosas o basadas en disolventes, muestreo de HPLC, TLC, GC |
Estilo de entrada | Luer Lock hembra |
Product Code | Brand | Tamaño de poro | Cantidad | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Tamaño de poro | Cantidad | Price | Quantity & Availability | ||||
11394664
|
Cytiva
6781-2510 |
1,0 μm | 200 piezas |
629.52€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11383325
|
Cytiva
6794-2504 |
0,45 μm | 1000 piezas |
1390.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11393325
|
Cytiva
6794-2510 |
1,0 μm | 1000 piezas |
1390.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11353305
|
Cytiva
6794-2502 |
0,2 μm | 1000 piezas |
1390.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11384664
|
Cytiva
6781-2504 |
0,45 μm | 200 piezas |
629.52€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11374664
|
Cytiva
6781-2502 |
0,2 μm | 200 piezas |
720.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
- Membrana de poliétersulfona (PES) para la filtración de soluciones acuosas
- Baja unión de proteínas
- Carcasa de polipropileno
- Entrada Luer Lock hembra
- Salida Luer macho
Specifications
Poliestersulfona (PES) | |
4,2 cm2 | |
Luer Lock hembra | |
5,2 bar (75 psi) | |
Hasta 100 ml | |
25 mm |
No estéril | |
Para soluciones acuosas o basadas en disolventes, muestreo de HPLC, TLC, GC | |
Luer macho | |
Filtro de jeringa | |
22,9 x 28,4 mm |