Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de nailon Puradisc: No estériles
Cubre una gran variedad de tipos de muestras y aplicaciones, como electroforesis capilar, preparaciones biológicas, filtración de proteínas y preparación de muestras para espectroscopia de UV. Los filtros de jeringa de nailon Puradisc Whatman™: no estériles son resistentes a una amplia gama de disolventes orgánicos y aptos para su uso con muestras de pH alto.
187.00€ - 1645.00€
Especificaciones
Material | Nailon |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 4,2 cm2 |
Para utilizar con (aplicación) | Para soluciones acuosas o basadas en disolventes, muestreo de HPLC, TLC, GC |
Material de la carcasa | Polipropileno (PP) sin pigmentos |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11394644
|
Cytiva
6751-2502 |
0,2 μm | 200 piezas |
610.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10225931
|
Cytiva
6751-2504 |
0,45 μm | 200 piezas |
610.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11343325
|
Cytiva
6751-2510 |
1,0 μm | 200 piezas |
610.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11343315
|
Cytiva
6752-2504 |
0,45 μm | 500 piezas |
1100.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11323315
|
Cytiva
6753-2504 |
0,45 μm | 1000 piezas |
1645.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11333305
|
Cytiva
6753-2502 |
0,2 μm | 1000 piezas |
1630.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11333325
|
Cytiva
6753-2510 |
1,0 μm | 1000 piezas |
1630.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11384644
|
Cytiva
6750-2504 |
0,45 μm | 50 piezas |
187.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11374644
|
Cytiva
6750-2502 |
0,2 μm | 50 piezas |
187.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11364730
|
Cytiva
6750-2510 |
1,0 μm | 50 piezas |
187.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Cubre una gran variedad de tipos de muestras y aplicaciones, como electroforesis capilar, preparaciones biológicas, filtración de proteínas y preparación de muestras para espectroscopia de UV.Filtros de jeringa de nailon Puradisc Whatman™:No estériles son resistentes a una amplia gama de disolventes orgánicos y aptos para su uso con muestras de pH alto.
- Para el filtrado de soluciones acuosas o basadas en disolventes, HPLC, TLC y muestreo de GC
- Hidrófilos, flexibles, resistentes a desgarros y esterilizables en autoclave.
- Membrana fabricada con nailon
- No estériles
Especificaciones
Nailon | |
4,2 cm2 | |
Polipropileno (PP) sin pigmentos | |
Luer macho | |
Filtro de jeringa | |
22,9 x 28,4 mm |
No estéril | |
Para soluciones acuosas o basadas en disolventes, muestreo de HPLC, TLC, GC | |
Luer Lock hembra | |
5,2 bar (75 psi) | |
Hasta 100 ml | |
25 mm |