Learn More
Cytiva Filtro de jeringa Puradisc GMF: No estériles
Ofrece una excelente compatibilidad con disolventes orgánicos y bases y ácidos fuertes (excepto ácido fluorhídrico). Los filtros de jeringa de Puradisc GMF Whatman™: no estériles combinan una calidad superior con una eficacia económica.
192.00€ - 1390.00€
Especificaciones
Esterilidad | No estéril |
---|---|
Área de filtración | 4,2 cm2 |
Estilo de entrada | Luer Lock hembra |
Estilo de salida | Luer macho |
Tasa de presión | 5,2 bar (75 psi) |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Material | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Material | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11313325
|
Cytiva
6787-2520 |
0,7 μm | Fibra de vidrio | 1000 piezas |
1390.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11334744
|
Cytiva
6825-2527 |
0,7 μm | Fibra de vidrio (GF/F) | 200 piezas |
610.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11364674
|
Cytiva
6783-2510 |
1,0 μm | Densidad graduada (GD1) | 100 piezas |
342.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11324744
|
Cytiva
6825-2517 |
0,7 μm | Microfibra de vidrio (GMF) | 50 piezas |
192.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11979227
|
Cytiva
6792-2510 |
1,0 μm | Densidad graduada (GD1) | 1000 piezas |
1390.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11969227
|
Cytiva
6783-2520 |
2 μm | Densidad graduada (GD2) | 100 piezas |
338.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Ofrece una excelente compatibilidad con disolventes orgánicos y bases y ácidos fuertes (excepto ácido fluorhídrico).Filtros de jeringa Puradisc GMF Whatman™:no estériles combinan una calidad superior con una eficacia económica.
- Alta capacidad de carga para filtración de aire/gas, HPLC, TLC y muestreo de GC
- Membrana fabricada con microfibra de vidrio sin aglutinante
- No estéril
Especificaciones
No estéril | |
Luer Lock hembra | |
5,2 bar (75 psi) | |
Hasta 100 ml | |
25 mm |
4,2 cm2 | |
Luer macho | |
Filtro de jeringa | |
22,9 x 28,4 mm |