Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Puradisc de 25 mm: Estériles
Purifican soluciones acuosas y orgánicas. Los filtros de jeringa Whatman™ Puradisc de 25 mm tienen carcasas de polipropileno con entrada Luer Lock hembra y salida Luer macho.
131.00€ - 2745.00€
Especificaciones
Material | Poliestersulfona (PES) |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Área de filtración | 4,2 cm2 |
Para utilizar con (aplicación) | Para la filtración de soluciones acuosas |
Volumen de retención (después de la purga de aire) | < 0,1 ml |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11334664
|
Cytiva
6780-2502 |
0,2 μm |
132.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11354664
|
Cytiva
6780-2510 |
1,0 μm |
131.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11363305
|
Cytiva
6794-2512 |
0,2 μm |
2745.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11363315
|
Cytiva
6794-2514 |
0,45 μm |
2745.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11344664
|
Cytiva
6780-2504 |
0,45 μm |
131.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricados con polipropileno sin pigmentos
- Membrana de polietersulfona (PES) para el filtrado de soluciones acuosas.
- Baja unión de proteínas
- Volumen de retención bajo
Especificaciones
Poliestersulfona (PES) | |
4,2 cm2 | |
< 0,1 ml | |
Luer Lock hembra | |
5.2 bar | |
Hasta 100 ml |
Estéril | |
Para la filtración de soluciones acuosas | |
Polipropileno sin pigmentos | |
Luer macho | |
Filtro de jeringa | |
25 mm |