Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de PTFE Puradisc de 25 mm
Contiene una membrana hidrófoba que es químicamente estable e inerte. Los filtros de jeringa de PTFE de 25 mm Whatman™ presentan una baja unión de proteínas y su aplicación principal es la filtración de muestras no acuosas.
161.00€ - 1395.00€
Especificaciones
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 4,2 cm2 |
Para utilizar con (aplicación) | Para clarificación de muestras de HPLC, TLC y GC; filtración de disolventes de HPLC |
Estilo de entrada | Luer Lock hembra |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11323305
|
Cytiva
6798-2501 |
0,1 μm | 1000 piezas |
1390.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11373315
|
Cytiva
6798-2504 |
0,45 μm | 1000 piezas |
1390.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11334684
|
Cytiva
6784-2501 |
0,1 μm | 50 piezas |
161.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10412151
|
Cytiva
6784-2502 |
0,2 μm | 50 piezas |
161.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11354684
|
Cytiva
6784-2504 |
0,45 μm | 50 piezas |
163.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11364684
|
Cytiva
6784-2510 |
1,0 μm | 50 piezas |
161.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10278800
|
Cytiva
6785-2502 |
0,2 μm | 200 piezas |
610.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11383305
|
Cytiva
6798-2502 |
0,2 μm | 1000 piezas |
1390.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11363325
|
Cytiva
6798-2510 |
1,0 μm | 1000 piezas |
1395.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10422151
|
Cytiva
6785-2504 |
0,45 μm | 200 piezas |
610.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Contiene una membrana hidrófoba que es químicamente estable e inerte.Los filtros de jeringa de PTFE de 25 mm Whatman™ Puradisc presentan una baja unión de proteínas y su aplicación principal es la filtración de muestras no acuosas.
- Para el filtrado de disolventes, productos químicos y soluciones no acuosas
- Las aplicaciones típicas incluyen HPLC, TLC y aclarado de muestras de GC; filtración de disolventes de HPLC
- Fabricados con politetrafluoroetileno (PTFE) hidrófobo
- No estériles, esterilizables en autoclave
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
4,2 cm2 | |
Luer Lock hembra | |
5,2 bar (75 psi) | |
Hasta 100 ml | |
25 mm |
No estéril | |
Para clarificación de muestras de HPLC, TLC y GC; filtración de disolventes de HPLC | |
Luer macho | |
Filtro de jeringa | |
22,9 x 28,4 mm |