Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de polipropileno Puradisc™ de 25 mm
Los filtros de jeringa de polipropileno de 25 mm Whatman™ Puradisc™ se pueden utilizar para la preparación de muestras acuosas biológicas y de HPLC.
Marca:  Cytiva 6790-2502
1606.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23266" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.54000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11373305
  • 1730.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los filtros de jeringa de polipropileno de 25 mm Whatman™ Puradisc™ se pueden utilizar para la preparación de muestras acuosas biológicas y de HPLC.
  • Diámetro: 25mm
  • Volumen de muestra de hasta 100 ml
  • Volúmenes de retención bajos para la máxima recuperación de muestras
  • Microfibra de vidrio opcional
  • Esterilizable en autoclave a 121 ºC
Aplicaciones:
  • Preparación de muestras acuosas para HPLC
  • Preparación de muestras biológicas
  • Soluciones de tampón
  • Soluciones salinas
  • Medios de cultivo tisular
  • Soluciones de irrigación
  • Aislamiento estéril
Especificaciones
Especificaciones
Dimensiones: 22,9 × 28,4 mm
0,2 μm
4,2 cm2
Luer Lock hembra
Luer macho
Hasta 100 ml
Polipropileno
No estéril
Polipropileno
1000
Filtros sin jeringa Puradisc
25 mm