Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de polipropileno Puradisc™ de 25 mm
Los filtros de jeringa de polipropileno de 25 mm Whatman™ Puradisc™ se pueden utilizar para la preparación de muestras acuosas biológicas y de HPLC.
Marca:  Cytiva 6788-2504
535.28 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.55440kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11354694
  • 610.00€ / paquete de 200
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los filtros de jeringa de polipropileno de 25 mm Whatman™ Puradisc™ se pueden utilizar para la preparación de muestras acuosas biológicas y de HPLC.
  • Diámetro: 25mm
  • Volumen de muestra de hasta 100 ml
  • Volúmenes de retención bajos para la máxima recuperación de muestras
  • Microfibra de vidrio opcional
  • Esterilizable en autoclave a 121 ºC
Aplicaciones:
  • Preparación de muestras acuosas para HPLC
  • Preparación de muestras biológicas
  • Soluciones de tampón
  • Soluciones salinas
  • Medios de cultivo tisular
  • Soluciones de irrigación
  • Aislamiento estéril
Especificaciones
Especificaciones
25 Filtros de jeringa de polipropileno de profundidad Puradisc, 0,45 μm (200 unidades)
0,45 μm
4,2 cm2
Luer Lock hembra
Luer macho
Filtro de jeringa
22,9 x 28,4 mm
Polipropileno de profundidad (DpPP)
No estéril
Polipropileno (PP) sin pigmentos
200
5,2 bar (75 psi)
Hasta 100 ml
25 mm