Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de polipropileno Puradisc™ de 25 mm
Los filtros de jeringa de polipropileno de 25 mm Whatman™ Puradisc™ se pueden utilizar para la preparación de muestras acuosas biológicas y de HPLC.
Marca:  Cytiva 6788-2502
465.37 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.24000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11344694
  • 585.00€ / paquete de 200
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Los filtros de jeringa de polipropileno de 25 mm Whatman™ Puradisc™ se pueden utilizar para la preparación de muestras acuosas biológicas y de HPLC.
  • Diámetro: 25mm
  • Volumen de muestra de hasta 100 ml
  • Volúmenes de retención bajos para la máxima recuperación de muestras
  • Microfibra de vidrio opcional
  • Esterilizable en autoclave a 121 ºC
Aplicaciones:
  • Preparación de muestras acuosas para HPLC
  • Preparación de muestras biológicas
  • Soluciones de tampón
  • Soluciones salinas
  • Medios de cultivo tisular
  • Soluciones de irrigación
  • Aislamiento estéril
Specifica
Specifica
Filtro de jeringa de polipropileno Puradisc 25, de 0,2 μm (1000 unidades)
0,2 μm
4,2 cm2
Luer Lock hembra
Luer macho
1000 piezas
Hasta 100 ml
25 mm
Polipropileno
No estéril
Polipropileno (PP) sin pigmentos
200
5,2 bar (75 psi)
Filtro de jeringa
22,9 x 28,4 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali