Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de polipropileno Puradisc™ de 25 mm
Los filtros de jeringa de polipropileno de 25 mm Whatman™ Puradisc™ se pueden utilizar para la preparación de muestras acuosas biológicas y de HPLC.
Marke:  Cytiva 6790-2504
1011.78 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Weitere Details : Peso : 2.42100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11313315
  • 1390.00€ / paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Los filtros de jeringa de polipropileno de 25 mm Whatman™ Puradisc™ se pueden utilizar para la preparación de muestras acuosas biológicas y de HPLC.
  • Diámetro: 25mm
  • Volumen de muestra de hasta 100 ml
  • Volúmenes de retención bajos para la máxima recuperación de muestras
  • Microfibra de vidrio opcional
  • Esterilizable en autoclave a 121 ºC
Aplicaciones:
  • Preparación de muestras acuosas para HPLC
  • Preparación de muestras biológicas
  • Soluciones de tampón
  • Soluciones salinas
  • Medios de cultivo tisular
  • Soluciones de irrigación
  • Aislamiento estéril
Spezifikation
Spezifikation
25 Filtros de jeringa de polipropileno de profundidad Puradisc, 0,45 μm (1000 unidades)
0,45 μm
4,2 cm2
Polipropileno (PP) sin pigmentos
100
5,2 bar (75 psi)
1000 piezas
Hasta 100 ml
25 mm
Polipropileno de profundidad (DpPP)
No estéril
Preparación de muestras acuosas para HPLC, Preparación de muestras biológicas, Soluciones de tampón, Soluciones salinas, Medios de cultivo tisular, Soluciones de irrigación, Aislamiento estéril
Luer Lock hembra
Luer macho
Whatman™
Filtro de jeringa
22,9 x 28,4 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote