Learn More
Cytiva Filtros de jeringa estériles Puradisc™ de 13 mm
Los filtros de jeringa estéril de 13 mm Whatman™ Puradisc™ se pueden utilizar para la preparación de muestras biológicas y de HPLC.
Marca:  Cytiva 6791-1302
239.85 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23266" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.72160kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11353295
  • 260.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
    • Diámetro: 13mm
    • Volumen de muestra de hasta 10 ml
    • El bajo volumen de retención de <25 μl garantiza la máxima recuperación de la muestra
    • Microfibra de vidrio opcional
    • Formato de punta de tubo (opcional)
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
PVDF
Estéril
< 257 μl
Luer Lock hembra
5,2 bar (75 psi)
Hasta 10 ml
Filtros de jeringa de difluoruro de polivinilideno Puradisc de 13 mm, estériles, 0,2 μm (50 unidades)
0,2 μm
1,3 cm2
Polipropileno (PP)
Luer macho
Filtro de jeringa
13 mm