Learn More
Cytiva Filtros de jeringa estériles Puradisc™ de 13 mm
Los filtros de jeringa estéril de 13 mm Whatman™ Puradisc™ se pueden utilizar para la preparación de muestras biológicas y de HPLC.
Marca:  Cytiva 6780-1302
157.14 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.13050kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11324664
  • 181.00€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diámetro: 13mm
  • Volumen de muestra de hasta 10 ml
  • El bajo volumen de retención de <25 μl garantiza la máxima recuperación de la muestra
  • Microfibra de vidrio opcional
  • Formato de punta de tubo (opcional)
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Filtro de jeringa de polietersulfona Puradisc de 13 mm, 0,2 μm, estéril (50 unidades)
0,2 μm
1,3 cm2
Polipropileno (PP)
Luer macho
50/paq.
Hasta 10 ml
Cumple los requisitos de seguridad biológica de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Poliestersulfona (PES)
Estéril
≤ 25 μl
Luer Lock hembra
5,2 bar (75 psi)
Filtro de jeringa
13 mm