Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de PTFE Puradisc de 13 mm
Emplea una membrana hidrófoba que es químicamente estable e inerte. Los filtros de jeringa de PTFE de 13 mm Whatman™ Puradisc se utilizan principalmente para la filtración de muestras no acuosas.
168.00€ - 2630.00€
Especificaciones
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 1,3 cm2 |
Volumen de retención (después de la purga de aire) | ≤ 25 μl |
Material de la carcasa | Polipropileno (PP) |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11389224
|
Cytiva
6766-1304 |
0,45 μm | 2000 piezas |
2630.00€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11314684
|
Cytiva
6784-1304 |
0,45 μm | 100 piezas |
255.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10310941
|
Cytiva
6784-1310 |
1,0 μm | 100 piezas |
255.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10350841
|
Cytiva
6784-1301 |
0,1 μm | 100 piezas |
255.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10696201
|
Cytiva
6783-1304 |
0,45 μm | 500 piezas |
959.76€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11304684
|
Cytiva
6784-1302 |
0,2 μm | 100 piezas |
259.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11344674
|
Cytiva
6783-1302 |
0,2 μm | 500 piezas |
959.76€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11319224
|
Cytiva
6766-1302 |
0,2 μm | 2000 piezas |
2630.00€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10055120
|
Cytiva
6775-1304 |
0,45 μm | 50 piezas |
168.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11314654
|
Cytiva
6775-1302 |
0,2 μm | 50 piezas |
178.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Emplea una membrana hidrófoba que es químicamente estable e inerte.Los filtros de jeringa de PTFE Whatman Puradisc ™ de 13 mm se utilizan principalmente para la filtración de muestras no acuosas.
- Excelente resistencia a todos los disolventes orgánicos
- Filtros con carcasa de polipropileno
- Entrada Luer Lock hembra
- Salida Luer macho
- No estériles
- Esterilizables en autoclave
- Para muestras de hasta 10 ml
- Área de filtración: 1.3 cm2
- Volumen de retención (con purga de aire) de ≤ 25 μl
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
1,3 cm2 | |
Polipropileno (PP) | |
Luer macho | |
Filtro de jeringa | |
16,3 x 19,8 mm |
No estéril | |
≤ 25 μl | |
Luer Lock hembra | |
5,2 bar (75 psi) | |
Hasta 10 ml | |
13 mm |