Learn More
Cytiva Filtros de ventilación de recipientes PolyVENT™
Flujo en ambas direcciones con membrana de PTFE hidrófoba. Los filtros de ventilación de recipientes Whatman™ PolyVENT™ son productos de filtro integrales para la ventilación estéril de recipientes y depósitos.
Marca: Cytiva 6713-1075
Detalles adicionales : Peso : 0.14600kg
Description
Flujo en ambas direcciones con membrana de PTFE hidrófoba.Los filtros de ventilación de recipientes Whatman™ PolyVENT™ son productos de filtro integrales para la ventilación estéril de recipientes y depósitos.
Construido a partir de un único conjunto estandarizado de materiales.- Membrana hecha de membrana de PTFE hidrófoba de 0,2 µm.
- Validado para 50 ciclos de autoclave de vapor; compatible con EtO.
- Se puede probar mediante prueba de rotura de agua (WBT) o prueba de punto de burbuja.
- Cumple con las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) para plásticos.
- Fabricados en sala limpia
- Bidireccional y esterilizable en autoclave.
Compliance
- Seguridad biológica: todos los materiales son cumplen los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Fabricado en instalaciones de salas limpias según la normativa GMP
Specifications
Esterilizable en autoclave | |
PolyVENT 1000, 0,2 μm, entrada 0,25 a 0,375 pulg. Espiga de manguera escalonada, salida 0,25 a 0,375 pulg. Espiga de manguera escalonada (1 unidad) | |
0,2 μm | |
1000 cm2 | |
Polipropileno (PP) | |
Boquilla escalonada para tubos de 9 a 12 mm (de ⅜ a /½ pulg) | |
1 pieza | |
1 unidad | |
96 mm | |
66 mm |
Biosafe; todos los materiales cumplen los requisitos de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP); fabricado en instalaciones de salas limpias según la normativa GMP | |
PTFE | |
Estéril | |
Ventilación estéril de recipientes de llenado, mezcla, sujeción, autoclave, fermentación, transporte y dispensación; para el aislamiento de incubadoras, autoclaves, esterilizadores liofilizadores, esterilizadores con EtO y fermentadores; para aplicaciones biotecnológicas, farmacéuticas y de diagnóstico, así como alimentos y bebidas | |
0,25 a 0,375 en SB | |
2 barra - sentido de avance (29 psi - sentido de avance) | |
Boquilla escalonada para tubos de 9 a 12 mm (de ⅜ a /½ pulg) | |
Filtro de ventilación de recipiente | |
66 mm |