Learn More
Cytiva Filtros de ventilación de recipientes PolyVENT™
Flujo en ambas direcciones con membrana de PTFE hidrófoba. Los filtros de ventilación de recipientes Whatman™ PolyVENT™ son productos de filtro integrales para la ventilación estéril de recipientes y depósitos.
Marca:  Cytiva 6713-0425
186.69 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.14760kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10100631
  • 235.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Flujo en ambas direcciones con membrana de PTFE hidrófoba.Los filtros de ventilación de recipientes Whatman™ PolyVENT™ son productos de filtro integrales para la ventilación estéril de recipientes y depósitos.
Construido a partir de un único conjunto estandarizado de materiales.
  • Membrana hecha de membrana de PTFE hidrófoba de 0,2 µm.
  • Validado para 50 ciclos de autoclave de vapor; compatible con EtO.
  • Se puede probar mediante prueba de rotura de agua (WBT) o prueba de punto de burbuja.
  • Cumple con las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) para plásticos.
  • Fabricados en sala limpia
  • Bidireccional y esterilizable en autoclave.
Compliance
  • Seguridad biológica: todos los materiales son cumplen los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Fabricado en instalaciones de salas limpias según la normativa GMP
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Filtro PolyVENT, bloqueo luer hembra de entrada, luer macho de entrada (50 unidades)
0,2 μm
Ventilación estéril de recipientes de llenado, mezcla, sujeción, autoclave, fermentación, transporte y dispensación; para el aislamiento de incubadoras, autoclaves, esterilizadores liofilizadores, esterilizadores con EtO y fermentadores; para aplicaciones biotecnológicas, farmacéuticas y de diagnóstico, así como alimentos y bebidas
Luer Lock hembra [Entrada] Luer Lock macho [salida]
2 barra - sentido de avance (29 psi - sentido de avance)
Luer macho
23 mm
Biosafe; todos los materiales cumplen los requisitos de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP); fabricado en instalaciones de salas limpias según la normativa GMP
PTFE
4 cm2
Polipropileno (PP)
Luer Lock hembra
50 piezas
Paquete de 50
28 mm