Learn More
Cytiva Cápsulas de alta capacidad Polycap™ TC
Desarrolladas para la filtración de forma segura y eficaz de soluciones de cultivos biológicos y tisulares críticos. Las cápsulas de alta capacidad Whatman™ Polycap™ TC incluyen membranas de PES para ofrecer un excelente caudal y características de absorción de proteínas.
90.80€ - 158.00€
Especificaciones
Material (membrana) | Poliestersulfona (PES) |
---|---|
Tamaño de poro | 0,8/0,2 μm |
Esterilidad | Estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuadas para soluciones acuosas farmacéuticas, medios de cultivo de tejidos, preparación de reactivos, suspensiones de virus, soluciones de recuento de partículas, soluciones de limpieza y lavado. |
Material de la carcasa | Polipropileno (PP) |
Código de producto | Marca | Área de filtración | Estilo de entrada | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Área de filtración | Estilo de entrada | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11374624
|
Cytiva
6715-3682 |
440 cm2 | Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm |
90.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11384624
|
Cytiva
6715-7582 |
930 cm2 | Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm |
98.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11304634
|
Cytiva
6718-9582 |
1900 cm2 | Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm |
158.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Contienen dos capas de membrana de polietersulfona: inherentemente hidrófilas, bajo contenido de sustancias extraíbles, caudales excelentes.— Gracias a sus características de bajo nivel de unión de proteínas, estas cápsulas son ideales para su uso con soluciones biológicamente sensibles.
- Tamaño de poro 0.8/0.2 μm
- Área de filtración: 440, 930 o 1900 cm2
- El conducto de ventilación vacía cualquier aire para una filtración rápida
- La salida está protegida para evitar la contaminación por contacto durante la preparación
- Conexiones de manguera dentada estándar
- La carcasa de filtro polipropileno resistente puede soportar una presión de funcionamiento máxima de 4.1 bar (60 psi)
- La fabricación preesterilizada en sala limpia conforme a ISO garantiza la uniformidad del producto
- Los números de lote estampados garantizan la trazabilidad de todos los componentes importantes
Adecuadas para soluciones acuosas farmacéuticas, medios de cultivo de tejidos, preparación de reactivos, suspensiones de virus, soluciones de recuento de partículas, soluciones de limpieza y lavado.
Compliance
Pass HIMA Challenge Test for Sterilizing Grade Filters to retain >107CFU/cm2 Brevundimonas diminuta per ASTM™ 838-83 and FDA guidelines; microbial retention correlated to 100% integrity testing during manufacturing.
Especificaciones
Poliestersulfona (PES) | |
Estéril | |
Polipropileno (PP) | |
Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm |
0,8/0,2 μm | |
Adecuadas para soluciones acuosas farmacéuticas, medios de cultivo de tejidos, preparación de reactivos, suspensiones de virus, soluciones de recuento de partículas, soluciones de limpieza y lavado. | |
4,1 bar (60 psi) |