Learn More
Cytiva Capsulas desechables Polycap™, 36 TF
Fabricadas con membrana de PTFE resistente y carcasa de polipropileno. Las cápsulas desechables Whatman™ Polycap™ TF 36 filtran soluciones orgánicas y agresivas, aire y gas.
102.00€ - 477.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material (membrana) | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Área de filtración | 500 cm2 |
Para utilizar con (aplicación) | Filtración de soluciones orgánicas, soluciones agresivas, aire y gas; también se puede utilizar como ventilación. |
Material de la carcasa | Polipropileno (PP) |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Estilo de entrada | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Estilo de entrada | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11349174
|
Cytiva
6711-3602 |
0,2 μm | Rosca para tubería macho National | Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) |
106.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11319174
|
Cytiva
6711-3601 |
0,1 μm | Rosca para tubería macho National | Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) |
104.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11389174
|
Cytiva
6711-3604 |
0,45 μm | Rosca para tubería macho National | Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) |
104.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11320824
|
Cytiva
6700-3602 |
0,2 μm | Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) | Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) |
122.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11330824
|
Cytiva
6700-3610 |
1 μm | Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) | Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) |
102.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11399174
|
Cytiva
2603T |
1 μm | Rosca para tubería hembra National | Rosca para tubería hembra National |
477.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11369174
|
Cytiva
2602S |
0,45 μm | Boquilla escalonada para tubos de 6 a 9 mm (de 1 a 1½ pulg) | Boquilla escalonada para tubos de 6 a 9 mm (de 1 a 1½ pulg) |
477.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11329174
|
Cytiva
2601T |
0,2 μm | Rosca para tubería hembra National | Rosca para tubería hembra National |
477.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11359174
|
Cytiva
2601 |
0,2 μm | Boquilla escalonada para tubos de 6 a 9 mm (¼ a ⅜ pulg) | Boquilla escalonada para tubos de 6 a 9 mm (de ¼ a ⅜ pulg) |
297.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11309184
|
Cytiva
2603 |
1 μm | Boquilla escalonada para tubos de 6 a 9 mm (¼ a ⅜ pulg) | Boquilla escalonada para tubos de 6 a 9 mm (de ¼ a ⅜ pulg) |
297.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Integridad comprobable
- Flujo bidireccional: algunas aplicaciones pueden requerir orientación
- Medios de filtro: membrana de PTFE hidrófoba
Aplicaciones:
Filtración de soluciones orgánicas, soluciones agresivas, aire y gas; también se puede utilizar como ventilación.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
500 cm2 | |
Polipropileno (PP) |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Filtración de soluciones orgánicas, soluciones agresivas, aire y gas; también se puede utilizar como ventilación. |