Learn More
Cytiva Capsulas desechables Polycap™, 36 TF
Fabricadas con membrana de PTFE resistente y carcasa de polipropileno. Las cápsulas desechables Whatman™ Polycap™ TF 36 filtran soluciones orgánicas y agresivas, aire y gas.
Marca:  Cytiva 6711-3604
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11389174
  • 104.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Integridad comprobable
  • Flujo bidireccional: algunas aplicaciones pueden requerir orientación
  • Medios de filtro: Filtro de membrana de PTFE hidrófoba
Aplicaciones:
Filtración de soluciones orgánicas, soluciones agresivas, aire y gas; también se puede utilizar como ventilación.
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Politetrafluoroetileno (PTFE)
500 cm2
Polipropileno (PP)
4,1 bar (60 psi)
Polycap TF 36, 0,45μ m, con entrada MNPT y 0,375 en salida SB (1 unidad)
0,45 μm
Filtración de soluciones orgánicas, soluciones agresivas, aire y gas; también se puede utilizar como ventilación.
Rosca para tubería macho National
Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg)