Learn More
Cytiva Capsulas desechables Polycap™, 36 TF
Fabricadas con membrana de PTFE resistente y carcasa de polipropileno. Las cápsulas desechables Whatman™ Polycap™ TF 36 filtran soluciones orgánicas y agresivas, aire y gas.
Marca:  Cytiva 2601
Detalles adicionales : Peso : 0.49000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11359174
  • 297.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Integridad comprobable
  • Flujo bidireccional: algunas aplicaciones pueden requerir orientación
  • Medios de filtro: Filtro de membrana de PTFE hidrófoba
Aplicaciones:
Filtración de soluciones orgánicas, soluciones agresivas, aire y gas; también se puede utilizar como ventilación.
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
0,2 μm
Filtración de soluciones orgánicas, soluciones agresivas, aire y gas; también se puede utilizar como ventilación.
Boquilla escalonada para tubos de 6 a 9 mm (¼ a ⅜ pulg)
Politetrafluoroetileno (PTFE)
500 cm2
Polipropileno (PP)
Boquilla escalonada para tubos de 6 a 9 mm (de ¼ a ⅜ pulg)