Learn More
Cytiva Papeles indicadores de pH, tiras de CF
Proporciona un valor de pH visual extremadamente claro y exacto mediante el uso de cuatro segmentos diferentes de papeles indicadores impregnados con colorante. Los papeles indicadores de pH, tiras de CF Whatman™ utilizan colorantes que se han unido químicamente al papel y no se pueden filtrar en la solución.
25.95€ - 26.40€
Especificaciones
Formato | Tira |
---|---|
Incluye | Soportes de plástico, segmentos de papel en cada tira, gráficos complementarios de indicación |
Cantidad | 100/paquete |
Tipo | Tira reactiva de pH, unido con color |
Dimensiones (L x An) | 80 x 6 mm |
Código de producto | Marca | Intervalo de pH | Dimensiones (L x An) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de pH | Dimensiones (L x An) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10377481
|
Cytiva
2613-991 |
De 0 a 14 | 80 x 6 mm | Tira reactiva de pH, unido con color |
26.40€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11390684
|
Cytiva
2614-991 |
Desde 4,5 hasta 10 | 80 x 6 mm | Tira reactiva de pH, unido con color |
25.95€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Proporciona un valor de pH visual extremadamente claro y exacto mediante el uso de cuatro segmentos diferentes de papeles indicadores impregnados con colorante. Los papeles indicadores de pH, tiras de CF Whatman™ utilizan colorantes que se han unido químicamente al papel y no se pueden filtrar en la solución.
- Soportes de plástico que mantienen la rigidez en líquidos
- Los segmentos de papel en cada tira tienen colorantes unidos químicamente; no se pueden fundir en la solución
- Los gráficos indicadores complementarios proporcionan una comparación clara
- Tiras de intervalo completo (de 0 a 14) graduadas en unidades de 1 pH; tiras de intervalo amplio (de 4.5 a 10 pH) en unidades de 0.5pH
- Paquetes de 100; cada tira es de aproximadamente 6 × 80 mm (0.25 × 3 pulg)
Especificaciones
Tira | |
100/paquete | |
80 x 6 mm | |
6 mm |
Soportes de plástico, segmentos de papel en cada tira, gráficos complementarios de indicación | |
Tira reactiva de pH, unido con color | |
80 mm |