Learn More
Cytiva Indicador de pH Whatman™, intervalo de 1,0 a 11,0, 10 libros de 10 tiras, indicadores de pH y papeles de prueba
Exacto para una amplia gama de pruebas rutinarias de pH
Marca:  Cytiva 2600-500
Detalles adicionales : Peso : 0.35280kg
Código de producto. 11844473
  • 128.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Exacto para una amplia gama de pruebas rutinarias de pH
  • Lecturas de pH de forma instantánea.
  • Exacto para una amplia gama de pruebas rutinarias de pH.
  • Barato.
  • Cómodo y portátil para un uso de campo.
Especificaciones
Especificaciones
Rojo Congo
Tira
Unidades de pH 1
Libro indicador de pH
De 1 a 11
Para la rápida determinación de valores de pH, se ha llevado a muchas aplicaciones en laboratorios e industrias
20 tiras de amplia gama (pH de 1 a 11) graduadas en unidades de pH 1, tabla de comparación de colores dentro de la tapa, 20 hojas por libro, 10 juegos de 10 libros por paquete