Learn More
Cytiva Whatman™ Nuclepore™ Hydrophilic Membrane
A highly defined pore size cutoff in the sub-micron range enables particle deformity measurements, and the capture of extremely small particles
63.10€ - 339.00€
Especificaciones
Descripción | Círculos |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Bioensayos, biología celular y análisis ambiental |
Hidrofobicidad | Hidrófilo |
Tipo de membrana | Película de policarbonato con surcos grabados (PFTE) |
Tipo | Filtros de membrana hidrófila con surcos grabados |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16361396
|
Cytiva
10417001 |
0,2 μm | 13 mm |
63.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16371396
|
Cytiva
10417004 |
0,2 μm | 19 mm |
103.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16381396
|
Cytiva
10417006 |
0,2 μm | 25 mm |
89.45€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16301416
|
Cytiva
10417212 |
0,6 μm | 47 mm |
155.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16311416
|
Cytiva
10417301 |
0,8 μm | 13 mm |
77.65€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16321416
|
Cytiva
10417304 |
0,8 μm | 19 mm |
69.15€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16331416
|
Cytiva
10417306 |
0,8 μm | 25 mm |
89.45€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16341416
|
Cytiva
10417309 |
0,8 μm | 37 mm |
150.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16351416
|
Cytiva
10417312 |
0,8 μm | 47 mm |
155.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16361416
|
Cytiva
10417401 |
5 μm | 13 mm |
63.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16381416
|
Cytiva
10417412 |
5 μm | 47 mm |
155.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16391416
|
Cytiva
10417414 |
5 μm | 50 mm |
142.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16301426
|
Cytiva
10417501 |
8 μm | 13 mm |
63.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16301406
|
Cytiva
10417014 |
0,2 μm | 50 mm |
174.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16321406
|
Cytiva
10417031 |
0,2 μm | 142 mm |
339.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16331406
|
Cytiva
10417101 |
0,4 μm | 13 mm |
63.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16341406
|
Cytiva
10417104 |
0,4 μm | 19 mm |
85.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16351406
|
Cytiva
10417106 |
0,4 μm | 25 mm |
89.45€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16371406
|
Cytiva
10417114 |
0,4 μm | 50 mm |
142.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16391406
|
Cytiva
10417206 |
0,6 μm | 25 mm |
72.55€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Track-etched for highly defined pore size and high pore density
- Treatment with polyvinylpyrrolidone (PVP) renders filters hydrophilic
- Low extractables minimize filtration sample contamination risk
- High chemical resistance and good thermal stability for a wide range of sample types
- Low, consistent ash and low tare weights
- Smooth flat membrane surface for high particle visibility
Especificaciones
Círculos | |
Hidrófilo | |
Filtros de membrana hidrófila con surcos grabados |
Bioensayos, biología celular y análisis ambiental | |
Película de policarbonato con surcos grabados (PFTE) |